Documents
C9514
Sigma-Aldrich
Chromosorb® W
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.