C5460
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
BioXtra, 99.0-102.0%
Synonyme(s) :
Cetylpyridinium chloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
99.0-102.0%
Forme
powder
Poids mol.
358.00 g/mol
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges