Documents
C4272
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-D-glutamic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m1/s1
Clé InChI
UHBYWPGGCSDKFX-GSVOUGTGSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable