Principaux documents
C3050
Cephalothin sodium salt
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt, Cephalotin sodium salt
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
Clé InChI
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: Gram-positive cocci.
Mode of Resistance: Cephalosporinase production.
Antimicrobial spectrum: Effective aginast both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: Production of cephalosporinase will inactivate the product.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves