BR782911
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Inlet Opening System, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PET membrane
Description
cellGrade(TM) plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782911
Taille
6 well
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG