B8429
Anti-Bax antibody, Mouse monoclonal
clone 6A7, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-BCL2L4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 21 kDa (and possibly a dimer of 42 kDa)
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-60 μg/mL using extract of human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, activated with dexamethasone
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAX(581)
mouse ... Bax(12028)
rat ... Bax(24887)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable