A6792
Anti-Dog IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)−HRP
194,00 €
About This Item
194,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for the detection of antibodies against noro viruses, by ELISA (enzyme linked immunosorbent asay) at 1:2000 for 1 hour at 37°C
- in IgG (Immunoglobulin G) staining method
- in ELISA to detect the incorporation of RVGTM (a rabies virus G protein variant)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable