Documents
A4536
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H33N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Application
Used in studies on the structural requirements and specificity of synthetic peptide chemoattractants.