A172
1-Aminocyclobutane-cis-1,3-dicarboxylic acid
Synonyme(s) :
1-Amino-cis-1,3-cyclobutanedicarboxylic acid, cis-ACDA
About This Item
Solubilité
0.1 M NaOH: 12 mg/mL
0.1 M HCl: 14 mg/mL
H2O: 5.2 mg/mL
methanol: insoluble
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable