Key Documents
T8787
Sigma-Aldrich
Triton X-100
for molecular biology
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
Numéro Beilstein :
2315025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic (organic)
Qualité
for molecular biology
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Nombre d'agrégation
100-155
Technique(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
Impuretés
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Pf
6 °C
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilité
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
Application(s)
hematology
histology
Activité étrangère
DNase and RNase, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Triton X-100 est un surfactant courant non ionique et un émulsifiant d′utilisation fréquente pour la solubilisation des protéines dans les applications biochimiques. Ce détergent non dénaturant est considéré comme relativement doux, et son utilisation en tant que réactif de routine a été mentionnée dans de nombreux articles. Il est utilisé dans la lyse des cellules en vue d′extraire les protéines et organelles cellulaires. Il peut également perméabiliser les membranes de cellules vivantes pour la transfection.
Application
Triton X-100 a été utilisé :
  • pour marquer les rétines montées à plat par immunohistochimie
  • pour des analyses d′ADN cellulaire et essais d′annexine V sur des cellules en suspension, avec un tampon phosphate salin (PBS) glacé
  • pour perméabiliser les cellules dans les études de microscopie à immunofluorescence
  • comme contrôle positif dans un essai LDH pour déterminer l′intégrité de la membrane cellulaire
  • pour estimer l′activité de lipases dans le plasma après traitement par héparine en utilisant la procédure radio-enzymatique modifiée de Belfrage et Vaughan
  • pour la préparation d′extraits de protéines de membrane externe
  • comme composant du tampon d′extraction avec Tris-HCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2, Brij 35 pour l′homogénéisation de cellules pulmonaires de souris
  • pour le traitement de coupes de tissus en vue du marquage par immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Caractéristiques et avantages
  • Produit idéal pour les applications de recherche sensibles en biologie moléculaire.
  • Testé pour garantir l'absence de DNases et de RNases.
  • Détergent non ionique non dénaturant.
  • Agent mouillant et émulsifiant performant.
  • Tensioactif extrêmement polyvalent.
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M A Ferguson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 85(3), 1169-1174 (1998-09-08)
The purpose of this study was to determine the threshold of exercise energy expenditure necessary to change blood lipid and lipoprotein concentrations and lipoprotein lipase activity (LPLA) in healthy, trained men. On different days, 11 men (age, 26.7 +/- 6.1
Jean-Sébastien Joyal et al.
Blood, 117(22), 6024-6035 (2011-03-01)
The failure of blood vessels to revascularize ischemic neural tissue represents a significant challenge for vascular biology. Examples include proliferative retinopathies (PRs) such as retinopathy of prematurity and proliferative diabetic retinopathy, which are the leading causes of blindness in children
Effects of four different single exercise sessions on lipids, lipoproteins, and lipoprotein lipase.
Ferguson M A, et al.
Journal of Applied Physics, 85(3), 1169-1174 (1998)
The astrocytic response to the dopaminergic denervation of the striatum.
Morales I, et al.
Journal of Neurochemistry, 139(1), 81-95 (2016)
Eric Soupene et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 233(5), 507-521 (2008-04-01)
Acyl-CoA synthetase enzymes are essential for de novo lipid synthesis, fatty acid catabolism, and remodeling of membranes. Activation of fatty acids requires a two-step reaction catalyzed by these enzymes. In the first step, an acyl-AMP intermediate is formed from ATP.
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Contenu apparenté
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.