957D
DAB Substrate Kit
About This Item
Produits recommandés
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Niveau de qualité
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 1000 tests (957D-60)
pkg of 150 tests (957D-50)
pkg of 2000 tests (957D-30)
pkg of 500 tests (957D-20)
pkg of 5000 tests (957D-40)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Qualité
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable