Principaux documents
83196
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 47/Kit No 75403
100 ML
184,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
184,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
pH
4.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.17 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :