62028
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
Clé InChI
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
596.5 °F
Point d'éclair (°C)
313.6 °C