147M-9
CD45RO (UCHL-1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UCHL-1, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (147M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (147M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (147M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (147M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (147M-98)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG2aκ
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
membranous
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires