Documents
11451
Sigma-Aldrich
N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)phallacidin
suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)phallacidin, NBD phallacidin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H57N13O15S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1052.08
Code UNSPSC :
12171500
Fluorescence
λex 464 nm; λem 536 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(=O)NCCNc4ccc([N+]([O-])=O)c5nonc45)C(=O)N6CC(O)CC6C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c7ccccc37
Reconstitution
Reconstitution in 1.5 mL methanol will yield a ~6.6 μM stock solution. This stock solution is sufficient for 300 applications (dying of formaldehyde-fixed cells).
Autres remarques
Probe for actin: In situ localization of actin filaments; staining of F-actin
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
M.V. Parthasarathy
Plant Molecular Biology, 5, 251-251 (1987)
T. Lee et al.
Acta Histochemica Et Cytochemica, 26, 245-245 (1993)