225851
Sodium permanganate monohydrate
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
chunks
crystalline powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES
O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
Clé InChI
DJKJCISMVZLEDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable