Principaux documents
Z805238
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Suprasil® 300 quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-QX
Paramètres
200-3500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
Volume de la chambre
1750 μL
Longueur du trajet optique
5 mm
Méthode de détection
photometric
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.