Y0001468
Sodium iodohippurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sodium o-iodohippurate
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium iodohippurate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H8INO3.Na/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13;/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
XYITYKDGJLHYPW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement