Y0001193
Clazuril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clazuril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H10Cl2N4O2/c18-11-3-1-10(2-4-11)14(8-20)13-6-5-12(7-15(13)19)23-17(25)22-16(24)9-21-23/h1-7,9,14H,(H,22,24,25)
Clé InChI
QUUTUGLQZLNABV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement