Y0000227
Meso-rich exametazime
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Exametazime
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meso-rich exametazime
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H28N4O2/c1-9(11(3)16-18)14-7-13(5,6)8-15-10(2)12(4)17-19/h9-10,14-15,18-19H,7-8H2,1-6H3/b16-11+,17-12+/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
BPNZYADGDZPRTK-UDUYQYQQSA-N
Description générale
Application
Conditionnement