Principaux documents
NIST333A
Molybdenum sulfide concentrate
NIST® SRM® 333a
Synonyme(s) :
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MoS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 pouch x 60 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clé InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is a molybdenum sulfide (MoS2) concentrate from a commercial mining and refining process. SRM 333a is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental methods of analysis. A unit of SRM 333a consists of one pouch containing approximately 60 g of powder. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 333A_cert
SRM 333A_SDS
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable