NIST191D
pH Standards
NIST® SRM® 191d, set of 191d-I + 191d-II
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 bottle x 25 g; 1 bottle x 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Description générale
SRM 191D_cert
SRM 191D_SDS
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2