ARK2176
D-(+)-galactose
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Galactose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
Endotoxin; tested
Pf
168-170 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable