920002
CX85
Umicore
Synonyme(s) :
Dichlorobis[(tert-butyldiphenyl)phosphine]palladium(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
227-228 °C
Catégories apparentées
Application
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable