91344
Bis(2-ethylhexyl) isophthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Benzenedicarboxylic acid 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Isophthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
80,70 €
About This Item
80,70 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)c1cc(ccc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable