Key Documents
90267
Sigma-Aldrich
Lithium citrate tribasic solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Synonyme(s) :
Citric acid trilithium salt solution, Trilithium citrate solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5Li3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Gamme de produits
BioUltra
Concentration
1.5 M in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
Densité
1.12 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[Li+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O