84720
Acide sulfurique
puriss. p.a., 95-97% (T)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Description
Nominally 95-98% H2SO4
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
95-97% (T)
Forme
liquid
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Impuretés
≤0.0002% KMnO4-red. substances (as SO2)
Résidus de calcination
≤0.0005%
Couleur
clear
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Densité
1.83 g/mL at 20 °C
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.05 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
NH4+: ≤2 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter