Key Documents
84470
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
purum, ≥97.0% (KT)
Synonyme(s) :
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
Sm(SO3CF3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
597.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (KT)
Ampleur du marquage
26 specific activity
Chaîne SMILES 
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Attention
radioactive
Autres remarques
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)