73120
4-Nitrobenzoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Point d'ébullition
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
Pf
71-74 °C (lit.)
71-74 °C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?