Principaux documents
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
Synonyme(s) :
Merrifield resin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Ampleur du marquage
~1.7 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves