61924
Bis(4-methyl-2-pentyl)phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
Bis(1,3-dimethylbutyl)phthalate, Phthalic acid bis(4-methyl-2-pentyl) ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC(CC(C)C)C)C1=CC=CC=C1C(OC(CC(C)C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-13(2)11-15(5)23-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)24-16(6)12-14(3)4/h7-10,13-16H,11-12H2,1-6H3
Clé InChI
UAFXUVUVOTXFND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable