Principaux documents
54349
Sigma-Aldrich
Octanethiol functional gold nanoparticles
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
Synonyme(s) :
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
nanoparticles
Niveau de qualité
Essai
0.6-0.9% solid material basis
Forme
dispersion
nanoparticles
Concentration
0.01% HAuCl4 in toluene
Taille des particules
3-6 nm
Groupe fonctionnel
thiol
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Application
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Caractéristiques et avantages
Surface stabilized with tetraoctylammonium bromide
Attention
Air-stable
Remarque sur l'analyse
weak absorption peak at 520 nm
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :