Principaux documents
462803
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
stock solution, ASTM D 1209 (ASTM colour 500)
Synonyme(s) :
Colour Reference Standard Platinum Cobalt 500, Pt-Co/Hazen/APHA Color Reference Standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Agence
according to ASTM® D 1209
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Description générale
This product is an analytical standard, produced as per the ISO 9001 Quality system.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Application
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 500) colour reference standard is used with coloured solutions that show light absorption characteristics, matching those of the platinum-cobalt scale.
It may be used as a colour standard for visual analysis of colour following the ASTM D 1209 test method.[1]
Caractéristiques et avantages
  • Certified under ISO 9001 Quality management system
  • Absorbance values within the ASTM D1209-05 (2011) range
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards
  • Provided in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
An application of spectrophotometer for ADMI color measurement
Journal of Physics. Conference Series, 012064 null