46021
4-Nitrophenyl acetate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Acetic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder or crystals
Pf
75-77 °C (lit.)
77-79 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PON1(5444)
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available