45471
Etaconazol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C14H15Cl2N3O2/c1-2-11-6-20-14(21-11,7-19-9-17-8-18-19)12-4-3-10(15)5-13(12)16/h3-5,8-9,11H,2,6-7H2,1H3
Clé InChI
DWRKFAJEBUWTQM-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?