38116
Dibenzyl phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(methylphenyl) ester, NSC 4057, Phthalic acid dibenzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2
Clé InChI
UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable