Key Documents
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro Beilstein :
1341205
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Pureté
≥85% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
Point d'ébullition
59 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
Clé InChI
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Attention
may discolor to deep yellow on storage
Autres remarques
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)