Key Documents
32668
Supelco
Nabam-d4 hexahydrate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Disodium ethylene-d4-bis(dithiocarbamate) hexahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D4H2N2Na2S4 · 6H2O
Poids moléculaire :
368.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(NC([S-])=S)C([2H])([2H])NC([S-])=S
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na.6H2O/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;;;;;;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2/i1D2,2D2;;;;;;;;
Clé InChI
JPLBPVJXWHMSLP-KJGMLHTRSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3