Key Documents
27150
Sigma-Aldrich
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
8-10% water
Couleur
off-white
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Chromotropic acid disodium salt dihydrate is a useful analytical reagent widely used in analytical chemistry for fluorometric determinations.
Application
Chromotropic acid disodium salt dihydrate may be employed as a chromogenic reagent in the following studies:      
  • Quantification of dipyrone in various pharmaceutical preparations.   
  • Highly sensitive method for rapid determination of beryllium by a fluorimetric method.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromotropic acid as fluorogenic reagent. I. Fluorimetric determination of beryllium.
Pal BK and Baksi K.
Microchimica Acta, 108(3-6), 275-283 (1992)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)