Documents
24908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClNO4P · C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable