Documents
13651
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate
puriss., ≥99%
About This Item
Formule linéaire :
NiSO4 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Antonia A Nemec et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(1), 212-223 (2009-05-01)
Hexavalent chromium (Cr(VI)) promotes lung injury and pulmonary diseases through poorly defined mechanisms that may involve the silencing of inducible protective genes. The current study investigated the hypothesis that Cr(VI) actively signals through a signal transducer and activator of transcription