11260
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate
≥97.0% (KT)
Synonyme(s) :
L-Aspartic acid magnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate, ≥97.0% (KT)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (KT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl
Couleur
white to faint beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
[Mg++].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Clé InChI
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?