04622
Octyl acetate
analytical standard
Synonyme(s) :
Acetic acid octyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Pureté
≥98.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
515 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.14 %
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418-1.421
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
189.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.3 °C - closed cup