30-0770
Bromure de tétraéthylammonium
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Bromure de TEA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-7.0 (25 °C, 100 g/L)
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
361.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
183 °C - closed cup