03-3790
Bromocresol Purple
SAJ special grade
Synonyme(s) :
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.2-6.8, yellow to purple
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
Clé InChI
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable