01-4540
Carbonate d′ammomium
SAJ first grade, ≥20.0% NH3 basis
Synonyme(s) :
sel Hartshorn
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pureté
≥20.0% NH3 basis
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clé InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable