Principaux documents
RIE240870408
Rieke Metals, Inc.
4-(2,5-Dichlorobenzoyl)isoquinoline
About This Item
Poids moléculaire :
302.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,5-dichlorophenyl)(4-isoquinolinyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H9Cl2NO/c17-11-5-6-15(18)13(7-11)16(20)14-9-19-8-10-3-1-2-4-12(10)14/h1-9H
Clé InChI
YMGWPNPZGMWCSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5620-45