Key Documents
RIE156331243
Rieke Metals, Inc.
2',6'-difluoro-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,6-difluorophenyl)-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C16H20F2O3/c1-16(2)9-20-14(21-10-16)8-4-7-13(19)15-11(17)5-3-6-12(15)18/h3,5-6,14H,4,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
LDLPKGYXWSVUAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8525-3-0