Principaux documents
RIE156331186
Rieke Metals, Inc.
3'-Bromo-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO3/c14-11-4-1-3-10(9-11)12(15)5-6-13-16-7-2-8-17-13/h1,3-4,9,13H,2,5-8H2
Clé InChI
NCLLIUUWESDHTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8515-2-2