Principaux documents
RIE156330718
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-oxodecanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-oxodecanoate
Inchi Code
1S/C12H22O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
ZAHUTEIIIFGYHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7589c